Learn More
Masterflex™ Raccords de pinces sanitaires en nylon
Compatibles avec les raccords Tri-Clamp™ en métal et en plastique
90.75€ - 95.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Méthode de stérilisation | Autoclave ou oxyde d’éthylène (ETO) |
Type | Pince sanitaire |
Matériau | Nylon |
À utiliser avec (équipement) | Raccords Tri-Clamp |
Code produit | Marque | Dimensions (impériale) de la poignée | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (impériale) de la poignée | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16609882
|
Masterflex™
30508-25 |
2 po |
95.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16629882
|
Masterflex™
30508-29 |
4 po |
90.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Excellente résistance chimique
- Faibles caractéristiques de lixiviation
- Autoclavables
Spécification
Autoclavables | |
Pince sanitaire | |
Raccords Tri-Clamp |
Autoclave ou oxyde d’éthylène (ETO) | |
Nylon | |
Blanc |