Learn More
Brady™ Étiquette pour imprimante en nylon
Étiquettes repositionnables auto-adhésives
Marque: Brady™ 114862
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Étiquettes auto-adhésives repositionnables
- Adhésif acrylique permanent
- De couleur blanche
- Pour l’identification générale, industrielle, de laboratoire et de panneau
Spécification
Profil bas avec adhérence élevée | |
Blanc | |
Tissu en nylon | |
Pour l’identification générale, industrielle, de laboratoire et de panneau | |
Rectangle | |
12,70 x 22,86 mm |
Acrylique, permanent | |
Mat | |
Étiquette de marquage de fil | |
1 | |
22,86 x 12,7 mm (l x H) |