Learn More
Brady™ Étiquette pour imprimante en nylon
Étiquettes repositionnables auto-adhésives
Marque: Brady™ 114880
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Étiquettes auto-adhésives repositionnables
- Adhésif acrylique permanent
- De couleur blanche
- Pour l’identification générale, industrielle, de laboratoire et de panneau
Spécification
Certifiées UL, homologuées CSA, sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815) | |
Acrylique, Permanent | |
Mat | |
Transfert thermique | |
Identification en laboratoire, marquage de fils et câbles | |
1 | |
Rectangle | |
40 à 90°C | |
15,88 mm | |
12,70 x 19,05 mm | |
12,7 mm |
Étiquettes d’imprimante d’étiquettes BMP71 en vrac | |
Blanc | |
Nylon | |
Étiquette pour imprimante | |
BMP™ 71 | |
100/Bte | |
19 x 12,70 mm (l x H) | |
0,041 mm | |
AWG de 6 | |
19 mm | |
4,55 mm |