Learn More
Brady™ Étiquette pour imprimante en nylon
Étiquettes repositionnables auto-adhésives
Marque: Brady™ 114758
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Étiquettes auto-adhésives repositionnables
- Adhésif acrylique permanent
- De couleur blanche
- Pour l’identification générale, industrielle, de laboratoire et de panneau
Spécification
Certifiées UL, homologuées CSA, sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815) | |
Acrylique, Permanent | |
Mat | |
Transfert thermique | |
Identification en laboratoire, marquage de fils et câbles | |
1 | |
Carré | |
–40°C à +90°C | |
28,58 mm | |
25,40 x 25,40 mm | |
25,4 mm |
Étiquettes pour imprimante d’étiquettes BMP71 | |
Blanc | |
Nylon | |
Étiquette pour imprimante | |
BMP™ 71 | |
1 de chaque | |
25,4 x 25,4 mm (l x H) | |
0,041 mm | |
12 à 10 AWG | |
15,24 m | |
25,40 mm |