Learn More
Brady™ Étiquette pour imprimante en nylon
Étiquettes repositionnables auto-adhésives
Marque:  Brady™ 114961
Code produit. 11711755
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Étiquettes auto-adhésives repositionnables
  • Adhésif acrylique permanent
  • De couleur blanche
  • Pour l’identification générale, industrielle, de laboratoire et de panneau
Spécification
Spécification
Certifiées UL, homologuées CSA, sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815)
Acrylique, Permanent
Mat
Transfert thermique
Marquage de fils et câbles
1
Rectangle
40 à 90°C
9,53 mm
6,35 x 38,10 mm
14 mm
Étiquettes pour imprimante d’étiquettes BMP71
Blanc
Nylon
Étiquette pour imprimante
BMP™ 71
250/Bte
38,10 x 6,35 mm (l x H)
0,041 mm
0
38,10 mm