Learn More
Brady™ Étiquette pour imprimante en nylon
Étiquettes repositionnables auto-adhésives
Marque: Brady™ 115132
This item is not returnable.
View return policy
Description
Étiquettes auto-adhésives repositionnables
- Adhésif acrylique permanent
- De couleur blanche
- Pour l’identification générale, industrielle, de laboratoire et de panneau
Specifications
Certifiées UL, homologuées CSA, sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815) | |
Acrylique, Permanent | |
Mat | |
Transfert thermique | |
Identification en laboratoire, communication de voix et données, marquage de fils et de câbles | |
1 | |
Rectangle | |
0,041 mm | |
9,10 m |
Étiquettes pour imprimante d’étiquettes BMP71 | |
Blanc | |
Nylon | |
Étiquette pour imprimante | |
BMP™ 71 | |
1 de chaque | |
40 à 90°C | |
9,10 m x 48,26 mm | |
48,26 mm |