Learn More
Brady™ Étiquette pour imprimante en nylon
Étiquettes repositionnables auto-adhésives
Marque: Brady™ 114856
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Étiquettes auto-adhésives repositionnables
- Adhésif acrylique permanent
- De couleur blanche
- Pour l’identification générale, industrielle, de laboratoire et de panneau
Spécification
Certifiées UL, homologuées CSA, sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815) | |
Acrylique, Permanent | |
Mat | |
Transfert thermique | |
Identification en laboratoire, classement et étiquettes signalétiques, marquage de fils et de câbles | |
1 | |
Rectangle | |
0,041 mm | |
0 | |
48,26 mm |
Étiquettes pour imprimante d’étiquettes BMP71 | |
Blanc | |
Nylon | |
Étiquette pour imprimante | |
BMP™ 71 | |
250/Bte | |
40 à 90°C | |
28,58 mm | |
25,40 x 48,26 mm | |
22,86 mm |