Learn More
Brady™ Étiquette pour imprimante en nylon
Étiquettes repositionnables auto-adhésives
Marque:  Brady™ 114855
Code produit. 11574064
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Étiquettes auto-adhésives repositionnables
  • Adhésif repositionnable à base de caoutchouc
  • Finition semi-brillant
Spécification
Spécification
Certifiées UL, homologuées CSA, sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815)
Acrylique, Permanent
Blanc
Nylon
Étiquette pour imprimante
BMP™ 71
500/Bte
40 à 90°C
15,88 mm
12,70 x 12,70 mm
25,4 mm
Étiquettes pour imprimante d’étiquettes BMP71
Chiffon en vinyle repositionnable
Mat
Transfert thermique
Marquage de fils et câbles
1
Carré
0,041 mm
AWG de 9
12,70 mm