Learn More
Macherey-Nagel™ Adsorbant en nylon polyamide
TLC adsorbents for self-coating of glass plates or foils used in thin layer chromatography.
Marque: Macherey-Nagel™ 816610.1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
TLC adsorbents for self-coating of glass plates or foils used in thin layer chromatography.
Spécification
1000 g | |
TLC | |
Polyamide adsorbant | |
Nylon |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Adsorbant en nylon polyamide > Quantité : 1000 g
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu