Learn More
Azpack™ Attaches-câbles non retirable en nylon, 370 x 4,8 mm
Attachez et rangez les câbles, fils et autres éléments de l’ordinateur. Les attaches-câbles non retirables en nylon Azpack™, 370 x 4,8 mm, ne se déverrouillent pas une fois le mécanisme de verrouillage engagé.
31.00€
Spécification
Type | Attache de câble |
---|---|
Matériau | Nylon |
Longueur (métrique) | 360┬ámm |
Largeur (métrique) | 4.8┬ámm |
Dimensions (L x l) | 370 x 4,8 mm |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11398083
|
Azpack™
11398083 |
Noir |
31.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Disponibles en plusieurs tailles et couleurs.- Matériau - nylon
- Température de fonctionnement : attaches-câbles -40°C à 85°C, bases adhésives -20°C à 60°C
- Classification d’inflammabilité UL94 classe V2
Spécification
Attache de câble | |
360 mm | |
370 x 4,8 mm | |
100/paquet |
Nylon | |
4.8 mm | |
22 kg | |
UL94 classe V2 |