Learn More
Biodesign™ Matrix Filter CellMicroSieves™ en nylon
Permet l’isolement rapide mais délicat des cellules, des organites ou des débris cellulaires.
Marque:  Biodesign™ N5R
Code produit. 12904277
  • 249.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
De nombreuses préparations biologiques commencent par des extractions nécessitant une filtration grossière pour éliminer les débris cellulaires. La filtration en vrac à l’aide d’une étamine absorbe une grande partie du liquide d’extraction, tandis que les membranes s’engorgent rapidement. BioPrepNylon™ assure une filtration en vrac rapide à des débits extraordinaires. Les porte-tamis en polypropylène (2 pièces) avec tendeur en métal réglable maintiennent le BioPrepNylon™ en toute sécurité lors du traitement des échantillons. Le BioPrepNylon™ est placé simplement dans un porte-tamis pour former un entonnoir. L’échantillon est placé dans l’entonnoir, où il peut s’écouler, et les couches du BioPrepNylon™ sont délicatement compressées pour recueillir tout le liquide d’extraction.
  • Un produit en nylon pur sans détergents, colorants ou sels peut être utilisé directement avec les échantillons biologiques
  • Se compose de filaments de nylon très fins tissés en une matrice avec des pores de 50 μm
  • Comme le BioPrepNylon™ ne mouille pas, des quantités significativement plus importantes de liquide d’extraction sont récupérées par rapport à toute autre méthode
  • BioPrepNylon™ ne lie pas les protéines, donc vous ne constaterez aucune perte de votre échantillon précieux
  • Compatible avec les sels, les tampons et les solvants utilisés dans la recherche biologique
  • Autoclavable
  • Haute résistance à la traction
  • Peut être lavé et réutilisé à plusieurs reprises ; BioPrepNylon™ est une étamine synthétique qui permet une filtration en vrac rapide.
Contrairement aux filtres classiques, CellMicroSieves™ est une matrice de précision tissée en filaments de nylon purs, disponible avec des pores allant de 5 μm à 200 μm. CellMicroSieves™ ne mouille pas et ne contient pas de colorants, détergents ou substances extractibles. En raison de leur affinité protéique extrêmement faible, les cellules et les protéines ne se lient pas aux filtres CellMicroSieves™. Ils ont une grande variété d’utilisations distinctives nécessitant un tamis poreux de taille spécifique dans le laboratoire. Accessoires : supports de tamis en polypropylène (2 pièces) avec tendeur métallique réglable ou unités de filtration, verre borosilicaté de type A avec support de filtre en acier inox et pince en aluminium ou unité de filtration complète en polysulfone de type B avec support de filtre en polypropylène. Les deux unités de filtration ont une capacité de 300 ml et sont autoclavables et réutilisables. Utilisez des feuilles et des rouleaux avec des supports et cercles de tamis avec des unités de filtration pour les maintenir en sécurité lors du traitement des échantillons.
  • Un produit en nylon pur qui est biologiquement inerte, résistant à la plupart des conditions acides ou basiques et à de nombreux solvants
  • Il est autoclavable, lavable et réutilisable
  • Récupération rapide de cellules de culture tissulaire sans centrifugation
  • Isolement de types de cellules spécifiques à partir d’un échantillon de tissus dissocié, permettant le passage d’un seul type de cellule
  • Séparation de cellules de différentes tailles à partir d’un mélange de types de cellules
  • Concentration et isolement de cellules à partir d’un bioréacteur
  • Le préfiltre pour empêcher l’obstruction du filtre final CellMicroSieves™ permet l’isolement rapide et doux des cellules, organites ou débris cellulaires.
Spécification
Spécification
1 rouleau
Pour le prélèvement rapide de cellules de culture tissulaire sans centrifugation
Filtre CellMicroSieves
Oui
5 μm
Nylon