Learn More
Biodesign™ Matrix Filter CellMicroSieves™ en nylon
Permet l’isolement rapide mais délicat des cellules, des organites ou des débris cellulaires.
Marque:  Biodesign™ N100S
Code produit. 12684787
  • 97.00€ / 3 pièces
Expédition estimée: 11-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Contrairement aux filtres classiques, CellMicroSieves™ est une matrice de précision tissée en filaments de nylon purs, disponible avec des pores allant de 5 μm à 200 μm. CellMicroSieves™ ne mouille pas et ne contient pas de colorants, détergents ou substances extractibles. En raison de leur affinité protéique extrêmement faible, les cellules et les protéines ne se lient pas aux filtres CellMicroSieves™. Ils ont une grande variété d’utilisations distinctives nécessitant un tamis poreux de taille spécifique dans le laboratoire. Accessoires : supports de tamis en polypropylène (2 pièces) avec tendeur métallique réglable ou unités de filtration, verre borosilicaté de type A avec support de filtre en acier inox et pince en aluminium ou unité de filtration complète en polysulfone de type B avec support de filtre en polypropylène. Les deux unités de filtration ont une capacité de 300 ml et sont autoclavables et réutilisables. Utilisez des feuilles et des rouleaux avec des supports et cercles de tamis avec des unités de filtration pour les maintenir en sécurité lors du traitement des échantillons.
  • Un produit en nylon pur qui est biologiquement inerte, résistant à la plupart des conditions acides ou basiques et à de nombreux solvants
  • Il est autoclavable, lavable et réutilisable
  • Récupération rapide de cellules de culture tissulaire sans centrifugation
  • Isolement de types de cellules spécifiques à partir d’un échantillon de tissus dissocié, permettant le passage d’un seul type de cellule
  • Séparation de cellules de différentes tailles à partir d’un mélange de types de cellules
  • Concentration et isolement de cellules à partir d’un bioréacteur
  • Le préfiltre pour empêcher l’obstruction du filtre final CellMicroSieves™ permet l’isolement rapide et doux des cellules, organites ou débris cellulaires.
Spécification
Spécification
3/boîte
Pour le prélèvement rapide de cellules de culture tissulaire sans centrifugation
Filtre CellMicroSieves
Oui
100 μm
Nylon