Learn More
Masterflex™ Adaptateur de tuyau mâle en nylon, boîte de 100
Conçu pour un assemblage rapide et facile sans outils
104.00€ - 107.00€
Spécification
Type de produit | Adaptateur de tuyau mâle |
---|---|
Description | Connexion NPT(M) avec raccord cannelé |
Autoclavable | Non autoclavable |
Matériau | Nylon |
Taille de la tubulure | 1/4 po |
Code produit | Marque | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11740109
|
Masterflex™
30625-32 |
1/8 in NPT(M) |
104.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 11-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11760119
|
Masterflex™
30625-47 |
1/4 in NPT(M) |
107.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 11-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- S’adapte d’un filetage mâle NPT à un raccord cannelé
- Les raccords cannelés sont conçus pour un assemblage rapide et facile sans outils
- Associez ces raccords simples et économiques à une tubulure souple pour vos applications à basse pression (généralement moins de 30 psi)
- Disponible en boîtes de dix
Spécification
Adaptateur de tuyau mâle | |
Non autoclavable | |
1/4 po | |
1/4 po | |
Translucide |
Connexion NPT(M) avec raccord cannelé | |
Nylon | |
1/4 in. | |
Oxyde d’éthylène |