Learn More
Masterflex™ Adaptateur de tuyau de compression femelle en nylon
Maintenez une connexion permanente grâce à ces adaptateurs. Idéal pour une utilisation avec des tubulures rigides ou pour les applications à haute pression
Marque: Masterflex™ 06382-59
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les raccords filetés robustes conviennent à une installation permanente
- Choisissez le nylon ou le PP pour une large gamme d'applications
- Les adaptateurs filetés femelles en nylon sont dotés d’une bonne résistance aux produits chimiques et résistent à 200 psi à 77°F (25°C)
- La plage de température des adaptateurs en nylon est de -40 à 200°F (-40 à 93°C)
- Stérilisation par oxyde d'éthylène
- Disponible en boîtes de dix
Spécification
Connecteur compression x NPT(F) | |
Nylon | |
-40°C | |
NPT(F) 1/4 po. | |
200°psi | |
93°C |
Non autoclavable | |
-40°F | |
3/8 po | |
Oxyde d’éthylène | |
200°F |