Learn More
Epredia™ Sachets pour biopsie en nylon Shandon™
Garantissez une libre circulation des liquides autour des tissus grâce aux sachets pour biopsie en nylon Epredia™ ShandonTM.
Marque: Epredia™ 6774013
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Garantissez une libre circulation des liquides autour des tissus grâce aux sachets pour biopsie en nylon Thermo Scientific™ Shandon™.
- Réduit le risque de perte des échantillons de petite taille
- Réduit le transfert des réactifs et des artefacts de pression souvent localisés sur les éponges
- Retirez rapidement l’échantillon avec un sachet décollable pratique
Dimensions :
- Les sachets à biopsies petit format mesurent 31 × 43 mm (1,2 × 1,7 po)
- Les sachets à biopsies moyens mesurent 45 × 65 mm (1,8 × 2,6 po)
- Les sachets à biopsies grand format mesurent 75 × 85 mm (3 × 3,5 po)
Spécification
Sachets pour biopsie | |
Bleu | |
65mm | |
2,6 in | |
500/boîte |
Nylon | |
45mm | |
1,8 in | |
Moyen |