Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres de disque à membrane en nylon Nylaflo™
Filtre à membrane de laboratoire très polyvalent.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 66603
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Compatibilité chimique avec les esters, les bases et les alcools naturellement hydrophiles
- Certification HPLC
- Fournit l’assurance que le filtre n’ajoute pas d’artefacts à votre analyse
- Usage exclusivement réservé à la recherche
Spécification
Nylon (hydrophile) | |
Non stérile | |
127 μm |
0,2 μm | |
100/boîte | |
90 mm |