Learn More
NUP133 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | NUP133 |
---|---|
Concentration | 0.37 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16810114
|
Proteintech
12405-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16800114
|
Proteintech
12405-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Plays a role in T-cell signaling pathway. Isoform 2 may play a role in T-helper 2 (Th2) signaling pathway and seems to represent the first proximal signaling protein that links T-cell receptor-mediated signal to the activation of c-Maf Th2 specific factor.Spécification
NUP133 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
Q8R0G9, Q8WUM0 | |
234865, 292085, 55746 | |
NUP133 Fusion Protein Ag3100 | |
Primary | |
-20°C | |
NUP133 |
0.37 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
133 kDa nucleoporin, hNUP133, nucleoporin 133kDa, Nucleoporin Nup133, NUP133 | |
NUP133 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |