Learn More
Thermo Scientific™ Rack verrouillable universel Nunc™ pour tubes cryogéniques
GREENER_CHOICE
Stockez des tubes pour le prélèvement / positionnement automatisé, la manipulation de liquides et autres applications à haut rendement grâce au rack verrouillable universel Thermo Scientific™ Nunc™ pour tubes cryogéniques.
Marque:  Thermo Scientific™ 331826
180.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12596528
  • 188.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 04-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Stockez des tubes pour le prélèvement / positionnement automatisé, la manipulation de liquides et autres applications à haut rendement grâce au rack verrouillable universel Thermo Scientific™ Nunc™ pour tubes cryogéniques. Comprend un couvercle transparent avec des options pour tubes de plusieurs tailles.
  • Non stérile
Informations de commande :
10/boîte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Transparent
Tubes cryogéniques de 5 ml
Rack de stockage pour tubes cryogéniques (avec loquet)
Pour tubes Cryobank de 5 ml, non stériles
10/sachet, 10/boîte
Nom du produit
Thermo Scientific™ Rack verrouillable universel Nunc™ pour tubes cryogéniques > Pour tubes Cryobank de 5 ml, non stériles