Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de stockage avec bouchons Nunc™, 0.9 ml
Profitez d’une centrifugation et d’un stockage sûrs des réactifs pour PCR, enzymes de restriction et autres réactifs ou échantillons biochimiques et de diagnostic grâce à ces flacons de stockage avec bouchons.
Marque: Thermo Scientific™ 264300
402.04 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21960" pour bénéficier de cette offre.
Description
Assurez une centrifugation et un stockage sûrs des réactifs pour PCR, enzymes de restriction et autres réactifs ou échantillons biochimiques et de diagnostic grâce aux flacons de stockage avec bouchons Thermo Scientific™ Nunc™. Les produits de laboratoire Nunc sont fabriqués en résine de haute pureté et moulés selon nos processus de fabrication ultramodernes. Les produits de laboratoire en plastique offrent une alternative plus sûre par rapport au verre tout en conservant la précision.
Caractéristiques :
- Fabriqué en copolymère de polypropylène haute pureté avec une excellente résistance chimique
- Bouchon à vis étanche en polyéthylène haute densité
- Centrifugé jusqu’à 13 000 x g au maximum
- Plage de températures : -40°C à 95°C Un tour complet permet de retirer le bouchon ergonomique
- Sans Rnase ni DNase
Informations de commande :
Les racks 264263 et 270972 sont compatibles avec ces flacons. Inserts de couleur disponibles : 254416, 264335, 264408, 264440, 264459, 264467, 264491.
Spécification
PPCO | |
2,2 mL | |
500 | |
Nunc™ | |
Polyéthylène | |
500 boîtes | |
Flacon de stockage avec bouchon |
Stérile | |
500 | |
2,0 mL | |
2,2 mL | |
Bouchon à vis | |
Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC) |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.