Learn More
Thermo Scientific™ Films adhésifs Nunc™
Limitez l’évaporation et protégez vos échantillons de la contamination et des déversements grâce à ces films adhésifs convenant parfaitement à toutes les applications de dosage.
Marque: Thermo Scientific™ AB-0718
79.92 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "25075" pour bénéficier de cette offre.
Description
Minimisez l’évaporation et protégez les échantillons de la contamination et des déversements avec le film de scellage Thermo Scientific™ Nunc™. Ces adhésifs de scellage sont parfaits pour toutes les applications de dosage. Reposant sur les meilleures normes qualité et certifications du marché, les produits pour les sciences de la vie Nunc offrent des résultats fiables et reproductibles.
Les films adhésifs pour plaques Thermo Scientific fournissent un joint efficace. Ils sont dotés d’une languette non adhésive facile à retirer et peuvent résister à des températures comprises entre -40°C et 80°C.Caractéristiques des films adhésifs pour plaques Thermo Scientific
- Languette non adhésive pour un retrait facile du joint
- Large plage de températures : -40°C à 80°C
Spécification
Transparent | |
Joint adhésif perméable aux gaz | |
Non stérile | |
96 | |
50 | |
Applications générales | |
Abgene™ | |
Non | |
-20°C à +80°C | |
Toutes les microplaques | |
Oui |
Life Science Reagents | |
Polypropylène | |
Non autoclavable | |
50 | |
Ventilation et stockage des cultures bactériennes/cellulaires | |
Film de scellage adhésif | |
Acrylique | |
Non | |
Toutes les formes de puits | |
Applications générales | |
Oui |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.