Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Rectangular Dishes
Effectuez des applications de biologie moléculaire avec les boîtes rectangulaires non traitées Thermo Scientific™ Nunc™ aux dimensions conformes à la norme ANSI™ et optimisées pour la robotique.
1015.00€ - 1210.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Toutes les microplaques fabriquées par Nunc sont conformes à la recommandation de l'American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) |
---|---|
Type de produit | Plaque de culture cellulaire |
Stérilité | Stérile |
Traitement de surface | Non traité |
Type de puits | Rectangular |
Code produit | Marque | Nbre de puits | Stérilité | Traitement de surface | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de puits | Stérilité | Traitement de surface | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11722515
|
Thermo Scientific™
267060 |
1 | Stérile | Non traité |
1140.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10766933
|
Thermo Scientific™
267061 |
4 | Stérile | Non traité |
1210.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11732515
|
Thermo Scientific™
267062 |
8 | Stérile | Non traité |
1015.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Les boîtes rectangulaires non traitées Thermo Scientific™ Nunc™ avec des dimensions standard ANSI™ sont optimisées pour les applications de biologie moléculaire à l’aide d’instruments robotiques.
Format à 1 puits
- Applications HTS sur boîtes de Pétri
Formats à 4 et 8 puits
- Compartimentalisation des dosages
- Sous-ensembles de plusieurs gènes sur sonde
- Lavage de bandelettes de Western blot
- Boîte à 4 puits pouvant accueillir quatre lames de verre
Informations relatives à la commande :
Code-barres personnalisé disponible
Garantie : 90 jours
Spécification
Toutes les microplaques fabriquées par Nunc sont conformes à la recommandation de l'American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |
Stérile | |
Rectangular | |
100 | |
100 mm |
Plaque de culture cellulaire | |
Non traité | |
Couvercle | |
10 | |
86 mm |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.