Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Polystyrene Roller Bottles
Boostez la croissance des cellules de manière fiable grâce à ces flacons rotatifs en PS Thermo Scientific™ Nunc™.
159.00€ - 284.00€
Spécification
Matériau | Polystyrène |
---|---|
Closure Included | Oui |
Type de produit | Flacon rotatif |
Code produit | Marque | Surface de croissance cellulaire | Surface du flacon | Type de bouchon | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Surface de croissance cellulaire | Surface du flacon | Type de bouchon | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11947894
|
Thermo Scientific™
181702 |
850 cm² | Lisse | Bouchon ventilé, mise en place et retrait facile | 2/sachet, 20/boîte |
232.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11967894
|
Thermo Scientific™
182720 |
850 cm² | Lisse | Bouchons non ventilés, mise en place et retrait facile | 20/sachet, 20/boîte |
159.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11977894
|
Thermo Scientific™
182744 |
850 cm² | Lisse | Bouchons non ventilés, mise en place et retrait facile | 20/sachet, 20/boîte ; Double emballage |
179.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11957894
|
Thermo Scientific™
182702 |
850 cm² | Lisse | Bouchons non ventilés, mise en place et retrait facile | 2/sachet, 20/boîte |
202.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11987894
|
Thermo Scientific™
183302 |
850 cm² | Surface lisse, renfoncement peu profond | Bouchon ventilé dévissable EZ | 2/sachet, 20/boîte |
257.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11997894
|
Thermo Scientific™
183902 |
850 cm² | Surface lisse, renfoncement profond | Bouchon ventilé dévissable EZ | 2/sachet, 20/boîte |
263.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11907904
|
Thermo Scientific™
184302 |
850 cm² | Surface lisse, renfoncement peu profond | Bouchon non ventilé dévissable EZ | 2/sachet, 20/boîte |
210.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 02-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11917904
|
Thermo Scientific™
184344 |
850 cm² | Surface lisse, renfoncement peu profond | Bouchon non ventilé dévissable EZ | 20/sachet, 20/boîte ; Double emballage |
200.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 24-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12311393
|
Thermo Scientific™
184902 |
850 cm² | Surface lisse, renfoncement profond | Bouchon non ventilé dévissable EZ | 2/sachet, 20/boîte ; Double emballage |
210.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12311643
|
Thermo Scientific™
184920 |
850 cm² | Surface lisse, renfoncement profond | Bouchon non ventilé dévissable EZ | 20/sachet, 20/boîte |
179.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11947904
|
Thermo Scientific™
184944 |
850 cm² | Surface lisse, renfoncement profond | Bouchon non ventilé dévissable EZ | 20/sachet, 20/boîte ; Double emballage |
200.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11937894
|
Thermo Scientific™
142744 |
1450 cm² | Plissée | Bouchons non ventilés, mise en place et retrait facile | 20/sachet, 20/boîte ; Double emballage |
264.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11727634
|
Thermo Scientific™
141744 |
1450 cm² | Plissée | Bouchon ventilé, mise en place et retrait facile | 20/sachet, 20/boîte ; Double emballage |
284.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11927894
|
Thermo Scientific™
142720 |
1450 cm² | Plissée | Bouchons non ventilés, mise en place et retrait facile | 20/sachet, 20/boîte |
236.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Cultivez des cellules à reproductibilité élevée en utilisant les flacons rotatifs Thermo Scientific™ Nunc™ en polystyrène hautement fiables. Développés pour certaines applications comme la production industrielle de vaccins, d’anticorps monoclonaux et de produits biothérapeutiques. Les flacons rotatifs Nunc PS sont stérilisés par irradiation aux rayons gamma et respectent le niveau garanti de stérilité (SAL) 10-6
Caractéristiques :- La conception monobloc sans soudure réduit la possibilité de fuite à travers une soudure.
- Des renfoncements superficiels et en profondeur permettent une excellente manipulation manuelle et automatique.
- Le processus de fabrication exclusif permet une plus grande résistance aux impacts
- Le modèle doté de surfaces verticales élargies facilite le vidage et réduit la rétention de produit
- Croissance de cultures cellulaires
- Production de vaccins
- Production d’anticorps
Spécification
Polystyrène | |
Oui | |
Flacon rotatif |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.