Learn More
Thermo Scientific™ Couvercles pour microplaques Nunc™, 384 plaques, stériles
Protégez les échantillons de la contamination et de l’évaporation durant le dosage, l’incubation ou le stockage grâce aux couvercles pour microplaques Thermo Scientific™ Nunc™.
Marque: Thermo Scientific™ 253623
326.40 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Description
Protégez les échantillons de la contamination et de l’évaporation durant le dosage, l’incubation ou le stockage grâce aux couvercles pour microplaques Thermo Scientific™ Nunc™.
- Ces couvercles peuvent s’utiliser avec toutes les plaques standard
- Les couvercles de 96 puits sont dotés d’anneaux de condensation individuels.
- Les couvercles sont munis d’encoches pour une orientation rapide.
- Les couvercles universels peuvent être utilisés sur n’importe quelle plaque de hauteur standard du marché.
Spécification
clair | |
Polystyrène | |
384/1536 | |
5 po | |
Oui | |
100 | |
5 x 3,35 in (127 x 85 mm) | |
3,35 po | |
Couvercles LowBot | |
Aucun | |
Toutes les formes de puits | |
Non |
5 x 3,35 x 0,18 po (127 x 85 x 4,6 mm) | |
Non stérile | |
4.6mm | |
127mm | |
0,18 po | |
25 | |
Oui | |
85mm | |
Nunc | |
-20°C à +80°C | |
Toutes les microplaques |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.