Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes de Pétri bactériologiques profondes Nunc™
GREENER_CHOICE
Cultivez des champignons, des bactéries et d’autres microorganismes grâce aux boîtes de Petri bactériologiques profondes Thermo Scientific™ Nunc™.
Marque:  Thermo Scientific™ 4014-12
218.71 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15300484
  • 271.00€ / 72 pièces
Expédition estimée: 09-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Culture de champignons, de bactéries et d’autres micro-organismes avec les boîtes de Pétri profondes Thermo Scientific™ Nunc™.
Caractéristiques :
  • Promotion de plaques plus grandes pour une analyse de bibliothèque efficace
  • Compatible avec les systèmes automatisés
  • Stérile, jetable
  • Les boîtes de Pétri profondes permettent des périodes de culture plus longues
Informations de commande :
12 par manchon en plastique hermétique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Stérile
Non
26 mm
150 mm
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.