Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes de culture Nunc™ EasYDish™
Des boîtes de culture cellulaire de nouvelle génération qui améliorent la manipulation, l’empilement et le transport des cultures cellulaires dans votre laboratoire.
Marque: Thermo Scientific™ 150460
209.34 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
Les boîtes de Petri pour culture cellulaire Thermo Scientific™ Nunc™ EasYDish™ sont la nouvelle génération de boîtes de Petri pour culture cellulaire, conçues pour améliorer la manipulation, l’empilage et le transport des cultures dans votre laboratoire. L’anneau de préhension biseauté est facile à tenir et reste sécurisé dans votre main gantée. Les boîtes de Petri bénéficient du traitement de surface Nunclon Delta standard pour maximiser l’adhérence pour la majorité des types de cellules. Quatre tailles disponibles : 35 mm, 60 mm, 100 mm et 150 mm.
Bague de serrage biseautée- Garantit que le couvercle reste en position lorsque la boîte est manipulée
- Facilite la saisie et l’utilisation grâce à une main gantée
Conception exclusive d’encoche
- Maximise la ventilation tout en garantissant la stérilité
- Limite le mouvement du couvercle en garantissant un maintien solide du couvercle sur la boîte
- Augmente la résistance de la boîte
Bord extérieur surélevé du couvercle de la boîte
- Permet un empilement stable pendant le transport des cultures cellulaires
Repères d’orientation sur le fond de la boîte
- Simplifie la localisation des cellules au microscope
Surface d’écriture
- Améliore la traçabilité des cultures cellulaires
Emballage refermable
- Garantit la propreté des boîtes ouvertes
Spécifications :
- Matériau : Polystyrène, USP VI
- Sans contaminants : Exempt de RNase / DNase, exempt d’ADN humain, non cytotoxiques, apyrogènes
- Stérilité : Irradiation aux rayons gamma (SAL de 10-6)
- Durée de conservation : 5 ans à compter de la date de fabrication
- Certificat de qualité émis systématiquement
- Traitement de surface Nunclon Delta pour les cultures de cellules adhérentes
Spécification
Fermeture incluse | |
Nunc EasYDish | |
3 ml (puits) | |
Non quadrillé | |
Ronde | |
Nunclon Delta | |
3 ml | |
500 | |
13 mm |
Polystyrène | |
Plat | |
8,8 cm2 | |
Polystyrène | |
Stérile | |
Plaque de culture cellulaire | |
Couvercle | |
10 | |
35 mm |