Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 384 Well ShallowWell Standard Height Black and White Plates
Minimisez vos dépenses en échantillons et en réactifs en réduisant le volume total de puits à 25 μl à l’aide de plaques Nunc en polystyrène noir et blanc 384 puits peu profonds.
371.00€ - 959.00€
Spécification
Certifications/Conformité Toutes les microplaques fabriquées par Nunc satisfont les recommandations de l’American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Format Étalon
Array 16 × 24
Conditionnement 100 sachet, 25 boîtes
Gamme de produits Nunc™
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Couleur Traitement de surface Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Traitement de surface Prix Quantité et disponibilité  
10238343
Afficher les documents
Thermo Scientific™
Noir Non traité
371.00€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10689885
Afficher les documents
Thermo Scientific™
Blanc Non traité
959.00€
100 pièces
Expédition estimée: 20-08-2025
Description
Accueillez de petits volumes d’échantillons en utilisant les plaques Thermo Scientific™ Nunc™ noires et blanches 384 puits ShallowWell et de hauteur standard avec un volume total des puits de 25 μl, idéales pour les sélections à haut rendement. La hauteur standard des plaques permet une adaptation facile à la plupart des systèmes d’automatisation.
Caractéristiques :
  • La couleur noire minimise la lumière rétrodiffusée et le bruit de fond
  • Dimensions standard ANSI™ (SBS)
  • Code-barres personnalisé disponible
Garantie : 90 jours
Spécification
Spécification
Toutes les microplaques fabriquées par Nunc satisfont les recommandations de l’American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
16 × 24
Nunc™
PS
384
Plat
25
Shallow Well
Étalon
100 sachet, 25 boîtes
Microplaque
25 μl
2 à 20 μl
100
Standard Height
Documents
Product Certifications
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Nunc™ 384 Well ShallowWell Standard Height Black and White Plates