Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 300cm2 Cell Culture Treated Flasks
Favorisez la fixation cellulaire et augmentez la croissance avec ce flacon de 1 900 ml qui fournit une grande zone de culture en une seule couche.
145.00€ - 171.00€
Spécification
Matériau | Verre |
---|---|
Type de goulot | Fileté |
Nbre par carton | 12 |
Nb par paquet | 1 |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12606147
|
Thermo Scientific™
132097 |
Phénolique |
171.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12636147
|
Thermo Scientific™
132098 |
Bouchon à vis |
145.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Favorisez la fixation cellulaire et augmentez la croissance grâce au flacon traité pour culture cellulaire Thermo Scientific™ Nunc™ de 300 cm2 qui offre une grande zone de culture en une seule couche.
Durable et facile à utiliser :
- Conception monobloc avec col droit et encoches de préhension
- Graduations imprimées en gras allant de 100 à 500 ml par gradations de 50 ml
- Grande zone d’écriture
- Pieds d’empilage proéminents sur la surface supérieure pour un empilement fiable dans les incubateurs et sous la hotte culture
Assurance de haute qualité :
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Apyrogènes
- Surface en polystyrène traité pour la culture tissulaire au plasma et par gaz sous vide pour une meilleure adhérence et croissance des cellules
- Bouchon à filtre avec membrane hydrophobe présentant des pores de 0,2 μm pour un échange gazeux suffisant
Spécification
Verre | |
12 | |
Stérile | |
300 cm2 |
Fileté | |
1 | |
Plat | |
Aucun |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.