Learn More
Thermo Scientific™ Tubes universels à filetage externe Nunc™ de 1,8 ml
Utilisez ce tube polyvalent dans de grands systèmes de stockage ou dans des systèmes Dewar à plus petite échelle pour le cryostockage traditionnel.
Marque: Thermo Scientific™ 374503
Description
Utilisez les tubes universels de 1,8 ml à filetage externe Thermo Scientific™ Nunc™ polyvalents dans de grands systèmes de stockage ou dans des flacons Dewar à plus petite échelle pour le stockage cryogénique traditionnel. Disponibles en rack ou en vrac, avec codes-barres 2D ou non codés.
Tube 1,8mL• Matériau de tube: polypropylène vierge classe VI de qualité médicale
• Matériau de rack: Polycarbonate avec blocage en polypropylène
• Matériau du bouchon: polypropylène vierge classe VI de qualité médicale avec joint en élastomère thermoplastique
• Exempt ADN, RNAse, DNAse et endotoxines
• En vrac
Spécification
Naturel | |
Stérile | |
Naturel | |
Fond plat | |
Filetage extérieur | |
Étiquette blanche et graduations | |
En vrac | |
Néant |
Externally-threaded Universal Tube | |
Tubes universels Nunc | |
1,8 ml | |
Plastic | |
Cryobank | |
480/Cs. | |
480/Cs. |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1425063 | Certificat de conformité | 22/04/2025 | 374503 |
1423341 | Certificat de conformité | 19/02/2025 | 374503 |
1421424 | Certificat de conformité | 21/01/2025 | 374503 |
1326353 | Certificat de conformité | 11/12/2024 | 374503 |
1291315 | Certificat de conformité | 11/12/2024 | 374503 |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.