Learn More
Syngene™ Système de documentation sur gel NuGenius
GREENER_CHOICE
Le système de documentation sur gel Syngene™ NuGenius permet d’obtenir des résultats de manière simple, facile et rapide
Marque:  Syngene™ NuGenius
6879.28 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15889962
  • 8200.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
NuGenius est un système de documentation sur gel compact, tout en un, prenant en charge des applications d’imagerie de base, y compris les gels d’ADN et de protéines.
  • Il dispose d’une caméra CCD de 5 MP innovante qui offre une très haute résolution de pixels et une sensibilité inégalée.
  • La caméra produit des images de 16 bits avec 65535 échelles de gris.
  • Zoom motorisé f1.2 pour permettre l’imagerie de toute taille de gel
  • Livré avec un filtre UV et une lumière épiscopique blanche.
  • La zone de visualisation maximale disponible est de 20 x 24cm.
  • Le NuGenius comprend des sources d’excitation telles que les UV, la lumière bleue et la lumière blanche (à commander séparément, non incluse).
  • Il est doté d’un ordinateur unique intégré, alimenté par le Raspberry Pi et d’un écran tactile interactif.
  • Le système peut être mis en réseau (accessoire nécessaire).
Le logiciel GeneTools permet à l’utilisateur de quantifier rapidement les échantillons et de passer des transferts aux données analysées en suivant quelques étapes rapides.  Les types d’échantillons d’analyse comprennent les éléments suivants :
  • Poids moléculaire
  • Comptage de colonies
  • Transfert spot
  • Correspondance des bandes.
Tous les échantillons peuvent être quantifiés, y compris l’analyse multiplexée de la fluorescence des protéines jusqu’à 5 échantillons à la fois. Les fichiers de données brutes peuvent être rapidement quantifiés pour produire des données véritables pour les données de publication. Des rapports de grande qualité peuvent être exportés dans des fichiers Word et Excel pour un examen simple.
Le logiciel GeneTools répond aux spécifications de la norme CFR 21 partie 11 et des environnements BPL.
Le système est livré avec une garantie de 3 ans (retour à l’usine), des licences illimitées du logiciel d’analyse GeneTools et des mises à jour logicielles gratuites.
Spécification
Spécification
240/115 V
1 Ea.
Imagerie sur gel d’ADN / de protéines visibles
Système de documentation sur gel
5 MP
75 x 31 x 45
Syngene