Learn More
Macherey-Nagel™ TriPrep NucleoSpin™
Le miARN NucleoSpin™ convient à l’isolement parallèle de petits ARN, de gros ARN et de protéines
Marque: Macherey-Nagel™ 740966.50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le miARN NucleoSpin™ convient à l’isolement parallèle de petits ARN, de gros ARN et de protéines.Sélectivité supérieure - purifie votre ARN fractionné par la taille
Isolement de petits ARN uniquement (18 à 200 bases) Isolement de petits ARN (18 à 200 bases) et grands ARN (>200 bases) en deux fractions. Isolement de l’ARN total (petit et grand en une fraction)
Isolement supplémentaire de la protéine totale
Protéine dénaturée prête à l’emploi pour l’analyse en SDS-PAGE et transfert Western.
Excellente récupération de l’ARN - même sans phénol/chloroforme
Lyse avec Sel chaotropique Procédure à base de colonne de centrifugation
Manipulation pratique - équipement complet fourni
Filtres NucleoSpin - homogénéisation efficace des échantillons. Colonnes d’élimination des protéines NucleoSpin - pureté la plus élevée des petits ARNrDNAse - digestion sur colonne hautement efficace de l’ADN génomique à RT
- Technologie à membrane de silice
- Format : mini colonnes de centrifugation
- Taille des échantillons : < 107 cellules de culture ; < 30 mg de tissu humain ; < 50 mg de tissu végétal ; < 150 μl de Reaction Mix
- Taille des fragments, petits ARN : 18 à 200 bases
- Taille des fragments, gros ARN : > 200 bases
- Rendement typique : 10 μg de petits ARN ; 95 μg de gros ARN à partir de 107 cellules HeLa
- Capacité de liaison : 200 μg
- Volume d’élution : 30 μl à 100 μl
- Temps de préparation : < 45 min (6 préparations de tissu humain/animal, petits et gros ARN) ; < 35 min (6 préparations de tissu humain/animal, petits ARN uniquement)
- Petits ARN (18 à 200 bases)
- Gros ARN (> 200 bases)
- ARN total (petit et grand ARN en une fraction) et isolement de la fraction protéique totale
- Pour la purification de petits et grands ARN, ainsi que la purification de l’ARN total et l’isolement de la fraction protéique totale.
Spécification
Shredders | |
1 de chaque | |
Spin Column |
TriPrep NucleoSpin | |
With 2mL/1.5mL Collection Tubes, NucleoSpin Filters, buffers, RNase-free rDNase | |
Purification rapide de l’ARN total, de l’ADN et des protéines à partir d’échantillons petits et précieux |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: zinc chloride; guanidinium thiocyanate,ethanol (denatured with 1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU); rDNa