Learn More
Macherey-Nagel™ Kit NucleoSpin Plasmid QuickPure™
Comprend une membrane de silice spécialement traitée qui accélère la procédure en combinant le lavage et le séchage en une seule étape. Le kit Macherey-Nagel™ NucleoSpin Plasmid QuickPure ™ assure une purification ultra-rapide de l’ADN plasmide à petite échelle, permettant un gain de temps et une réduction des coûts.
Marque: Macherey-Nagel™ 740615.50
Description
NucleoSpin™ Plasmid QuickPure traite les cultures bactériennes selon la méthode de lyse alcaline. Le lysat est éliminé par centrifugation et le surnageant est chargé sur la colonne NucleoSpin™ Plasmid QuickPure. Les contaminations telles que sels, métabolites, nucléases et composants cellulaires macromoléculaires solubles sont éliminées en une seule étape de lavage avec un tampon AQ. L’ADN plasmide pur est enfin élué dans des conditions de faible force ionique avec un tampon AE légèrement alcalin (5mM Tris-Cl, pH 8,5). L’ADN plasmide préparé est adapté à toutes les applications courantes en aval.
Composants du kit :
Tampon de remise en suspension, tampon de lyse, tampon de neutralisation, tampon de lavage, tampon d’élution, Rnase A, colonnes NucleoSpin™ Plasmid QuickPure, tubes de prélèvement, manuel utilisateur
Caractéristiques :
- Rendement : jusqu’à 15 μg
- Procédure ultra-rapide : 18 mini préparations en 11 minutes
- Volume d’élution : 50 μL
- Échantillons : 1 ml à 3 ml de culture d'E. coli
- Très bon rapport qualité-prix
- Technologie à membrane de silice
- Capacité de liaison : 15 μg
- Aucune utilisation de solvants organiques
- Préparation ultra-rapide à petite échelle d’ADN plasmide
- Acides nucléiques de haute pureté adaptés à toutes les applications courantes en aval
- Vecteurs < 15 kb
- Format : mini colonnes de centrifugation
Spécification
Room temperature (18–25°C) | |
Microcentrifugeuse de paillasse standard | |
Tampon de resuspension A1, tampon de lyse A2 (sans contrôle de lyse), tampon de neutralisation A3, tampon de lavage AQ (concentrat), tampon d'élution AE, RNase A (lyophilisée), colonnes plasmidiques QuickPure NucleoSpin™ (anneaux jaunes foncés), tubes de collecte (2 ml), manuel d'utilisation | |
NucleoSpin Plasmid QuickPure | |
Culture volume: 1–3mL high copy | |
Prep time: 11min./18 preps |
Mini Spin Column | |
Purification/isolement de l’ADN plasmide | |
50 préparations | |
Lyophilisé | |
<15 kbp | |
<15μ g (1–3 ml de culture) |
Sécurité et traitement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), dodecyl sulfate,sodium salt