Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Plant II
Isolez et purifiez l’ADN génomique issus des échantillons végétaux. Les kits NucleoSpin™ Plant II permettent d’améliorer le rendement et la qualité de l’ADN.
51.70€ - 1010.00€
Product Code | Brand | Nbre de réactions | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Nbre de réactions | Price | Quantity & Availability | |||||
11992492
|
Macherey-Nagel™
740770.10 |
10 préparations |
51.70€
10 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11912262
|
Macherey-Nagel™
740770.250 |
250 préparations |
1010.00€
250 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11982382
|
Macherey-Nagel™
740770.50 |
50 préparations |
228.00€
50 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Caractéristiques
- Kit de seconde génération pour l’isolement rapide de l’ADN génomique à partir d’échantillons végétaux
- avec un rendement et une qualité supérieurs
- Deux tampons de lyse alternatifs inclus pour un traitement optimal de divers échantillons et une flexibilité optimale :
- Tampon de lyse PL1, basé sur la méthode de lyse CTAB
- Tampon de lyse PL2, basé sur la méthode de lyse SDS
- Filtres NucleoSpin™ inclus pour la clarification du lysat
- Amélioration de la composition des tampons : rendement et pureté supérieurs
- Membrane de silice optimisée : meilleure liaison à l’ADN
- Rnase A incluse
Applications
- ADN issu cellules et de tissus végétaux
- ADN issu de champignons
- Applications types en aval : PCR, transfert Southern, réactions enzymatiques
Specifications
Plante II |
Safety and Handling
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
Supplemental information
- Dangers
Hazard Category
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contient: guanidine hydrochloride, ethanol/dodecylsulfate, sodium salt/guanidine hydrochloride, 2-propanol