Learn More
Macherey-Nagel™ Kit miARN NucleoSpin™
Isolez les petits et grands ARN en parallèle. Les kits miARN NucleoSpin™ fonctionnent sur une grande variété de formats de culture tissulaire et cellulaire.
Marque: Macherey-Nagel™ 740971.10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Caractéristiques
- Isolement parallèle de petits et grands ARN
- Purification d’ARN fractionnés par taille :
- Isolement de petits ARN seulement (< 200 b),
- Isolement de petits ARN (< 200 b) et de gros ARN (> 200 b) dans deux fractions distinctes
- Isolement de l’ARN total (petits et grands ARN dans une fraction)
- Isolement supplémentaire de la fraction protéique totale prête à l’emploi pour l’analyse de SDS-PAGE et de transfert Western
- Excellente récupération et pureté de l’ARN par lyse de sel chaotropique sans phénol / chloroforme (brevet en attente)
- Filtres NucleoSpin™ pour une homogénéisation efficace des échantillons
- RDNase pour une élimination efficace de l’ADN génomique sur colonne
Applications
- Isolement parallèle de petits et grands ARN à partir de tissus humains / animaux et de cellules de culture, à partir de tissus végétaux,
- et en association avec la lyse de phénol / chloroforme (par exemple, TRIzol™)
- Purification du siARN et des gros dsARN à partir des réactions DICER
- Applications typiques en aval : RT-PCR en temps réel, transfert Northern, hybridation de puces
Spécification
Mini-colonne de centrifugation | |
NucleoSpin™ RNA Columns, NucleoSpin™ miRNA Columns, NucleoSpin™ Protein Removal Columns, Collection Tubes (2 mL, 2 mL lid, 1.5 mL), NucleoSpin™ Filters, buffers, RNase-free rDNase | |
Kit NucleoSpin™ miRNA | |
Small RNA: < 200 nt, large RNA: > 200 nt | |
10μg small RNA, 95μg large RNA |
Purification du siARN et des gros dsARN à partir des réactions DICER | |
10 | |
Yes | |
<45 min./6 Reaction and <35 min./6 Reaction |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 1,4-dioxane, ethanol, guanidinium thiocyanate, 2-mercaptoethanol, rDNase