Learn More
Macherey-Nagel™ ADN microbien NucleoSpin™
Kit pour l’isolement fiable de l’ADN des micro-organismes (p. ex. levures, champignons et bactéries à gram-négatif et gram-positif), avec une lyse soutenue par une perturbation mécanique des billes de verre (tubes inclus).
Brand: Macherey-Nagel™ 740235.50
Description
Le kit d’ADN microbien NucleoSpin™ est conçu pour une isolation pratique, rapide et facile de l’ADN génomique à partir d’échantillons microbiens. Étant donné que les échantillons microbiens peuvent être difficiles à lyser (en raison de leur solide structure de paroi cellulaire complexe), le kit remplace la lyse enzymatique par une perturbation mécanique des structures de paroi cellulaire utilisant des tubes de microbilles NucleoSpin™.
- Adapté à un large éventail de matériaux de départ
- Des rendements élevés d’ADN génomique peuvent être isolés
- Tubes à microbilles NucleoSpin de type B inclus – Pour une lyse efficace, compatibles avec de nombreux dispositifs de perturbation
- Procédure rapide et facile – La protéinase liquide K est incluse, aucune enzyme supplémentaire n’est requise
- Applications types en aval : PCR, PCR en temps réel, transfert Southern, technologie de biopuces
Specifications
Mini Spin Column | |
Bactéries (Gram +/-), Champignons, Levures | |
Volume d’élution : 100 à 200 μl | |
Centrifugeuse, agitateur Vortex | |
NucleoSpin Microbial DNA Columns, NucleoSpin Bead Tubes Type B, Collection Tubes (2 mL), buffers, Liquid Proteinase K | |
A260/A280 : 1,6 - 2,0 | |
35 min/prep |
Membrane en silice et détérioration mécanique (tube à microbilles) | |
Binding capacity: 60 μg | |
ADN génomique | |
Isolement de l’ADN des micro-organismes | |
50 | |
< 40 mg de culots de cellules de poids humide | |
5 - 25 μg |
Safety and Handling
- NucleoSpin Microbial DNA
Signal Word
- Attention
Hazard Category
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Hazard Statement
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver avec de l'eau soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contient: guanidine hydrochloride; 2-propanol; proteinase K, liquid (origin: tritirachiumalbum); guanidinium