Learn More
Macherey-Nagel™ Gel et colonnes de purification PCR XS NucleoSpin™
Colonnes pour nettoyage concentré avec de petits volumes d’élution
Marque: Macherey-Nagel™ 740611.50S
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Concentration et nettoyage rapides des produits PCR
- Colonne 2 en 1 pour les mélanges de réactions et l’extraction de gel
- La conception de colonnes XS permet l’élution d’ADN hautement concentré
Spécification
5 µg | |
Non dangereux, 18°C à 25°C. | |
Technologie à membrane de silice | |
ADN | |
Gel d’agarose | |
Non | |
Extraction de gel et nettoyage de PCR | |
ADN | |
A260/A280 : 1,8 à 1,9 | |
Température ambiante | |
Fragments d’ADN | |
Récupération 70-95 % |
Colonne de centrifugation XS | |
Colonne de centrifugation - Conception XS | |
6 à 12 µl | |
Centrifugation, sous vide | |
Nettoyage par PCR et extraction de gel, concentration d’échantillons | |
Gel et colonnes de purification PCR XS NucleoSpin uniquement | |
50 | |
Colonne XS | |
< 200 µl de mélange de réaction PCR, < 200 mg de gel d’agarose | |
50 pb - -20 kpb | |
15 min/6 préparations |
Usage exclusivement réservé à la recherche