Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Gel et PCR Clean-up XS
Nettoyage concentré de faibles volumes d'élution de mélanges de réaction PCR et de gels d'agarose.
Marque: Macherey-Nagel™ 740611.250
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Concentration et nettoyage rapides des produits PCR
- Kit 2 en 1 pour les mélanges de réactions et l’extraction de gel
- La conception de colonnes XS permet l’élution d’ADN hautement concentré
Spécification
5 µg | |
Non dangereux, 18°C à 25°C. | |
Technologie à membrane de silice | |
6 à 12 µl | |
Gel d’agarose | |
Non | |
Indicateur de pH inclus | |
250 | |
Kits de purification des acides nucléiques | |
Mélange de réaction PCR de < 200 µl, gel d’agarose de < 200 mg | |
50 pb - -20 kpb | |
15 min/6 préparations |
Colonne de centrifugation XS | |
Technologie à membrane de silice | |
Gel d’agarose, Mélange de réaction pour PCR | |
Centrifugation, vide, agitateur vortex | |
Nettoyage par PCR et extraction de gel, concentration d’échantillons | |
Colonnes XS de nettoyage PCR et Gel NucleoSpin, tubes de prélèvement, tampons | |
Extraction de gel et nettoyage par PCR | |
ADN | |
A260/A280 : 1,8 à 1,9 | |
Température ambiante | |
Fragments d’ADN | |
Récupération 70-95 % |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- NucleoSpin Gel and PCR Clean-up XS (250)
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: guanidium thiocyanate
For research use only