Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ DNA Stool
Combine la lyse enzymatique et la perturbation mécanique des parois cellulaires pour une isolation efficace de l’ADN génomique de haute qualité à partir de tout échantillon de selles, frais ou congelé. Le kit complet comprend des tubes à billes NucleoSpin™.
Marque: Macherey-Nagel™ 740472.50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Isolement de l’ADN génomique des cellules bactériennes et épithéliales des échantillons de selles
- Procédure efficace combinant la lyse enzymatique et la rupture des billes
- Isolement de l’ADN génomique (microbien et hôte) de haute qualité à partir d’échantillons frais et congelés
- Convient à tous les échantillons de selles – Carnivores, omnivores et herbivore
- Tubes à billes inclus pour une lyse efficace – Compatible avec la plupart des dispositifs de perturbation courants
- Les colonnes d’élimination des inhibiteurs de NucleoSpin™ garantissent une pureté optimale de l’ADN isolé
- Applications en aval : PCR, PCR en temps réel, transfert de Southern, technologie de biopuces
Spécification
Température ambiante (18 à 25°C) | |
Membrane en silice et détérioration mécanique (tube à microbilles) | |
Binding capacity: 50 μg | |
Dispositif d’interruption (p. ex. Vortex-Genie 2 avec porte-tubes à billes MN), centrifugeuse, mélangeur Vortex | |
DNA Stool Columns, Bead Tubes Type A, Inhibitor Removal Columns, Collection Tubes (2 mL), Collection Tubes (2 mL, lid), Buffers | |
A260/A280 : 1,7 - 1,9 | |
Fragment size: 200 bp - approx. 50 kbp | |
Varies by sample type, quality and water content |
Mini Spin Column | |
Échantillons de selles (herbivores, omnivores ou carnivores, frais ou congelés) | |
Volume d’élution : 30 à 100 μl | |
Purification de l’ADN génomique à partir d’échantillons de selles | |
50 | |
Environ 200 mg (180 à 220 mg) | |
60 min/10 prep |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- NucleoSpin DNA Stool
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P330-Rincer la bouche.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.