Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleospin™ DNA Forensic
Isolement basé sur la technologie de rotation de l’ADN génomique à partir d’échantillons médico-légaux (p. ex., échantillons de travaux de laboratoire, traces de contact). Kits complets (colonnes de centrifugation, tampons, tubes de prélèvement, protéinase K liquide, agent réducteur TCEP) disponibles en plusieurs quantités.
55.80€ - 938.00€
Spécification
Concentration | 10 à 30 ng/μl |
---|---|
Contenu et stockage | Température ambiante (18 à 25°C) |
Format | Mini Spin Column |
Isolation Technology | Technologie à membrane de silice |
Type d’échantillon | Échantillons d’études de cas, Traces de contact (p. ex., taches de sang séchées, filtres de cigarettes, écouvillons) |
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15777307
|
Macherey-Nagel™
740840.10 |
10 préparations |
55.80€
10 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15797307
|
Macherey-Nagel™
740840.50 |
50 préparations |
207.00€
50 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15787307
|
Macherey-Nagel™
740840.250 |
250 préparations |
938.00€
250 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Kits d’ADN médico-légal NucleoSpin™
- Excellente pureté de l’ADN génomique à partir de tous les échantillons de travaux de laboratoire
- La procédure est basée sur l’adsorption réversible des acides nucléiques dans la membrane de silice
- Les sources d’échantillons comprennent des écouvillons buccaux ou de petits échantillons de tissus ou de cellules (taches de sang séchées, ‘traces et échantillons tactiles’ ou filtres de cigarettes)
- Système de tampon uniforme pour l’analyse d’échantillons uniques et pour l’analyse à haut débit
- Matières plastiques traitées à l’oxyde d’éthylène
- Conformité à l’ISO18385 pour le profilage sans doute de l’ADN
- Applications : Analyse STR, qPCR, tout type de réaction enzymatique
Spécification
10 à 30 ng/μl | |
Mini Spin Column | |
Échantillons d’études de cas, Traces de contact (p. ex., taches de sang séchées, filtres de cigarettes, écouvillons) | |
Volume d’élution : 50 à 100 μl | |
Mélangeur Vortex | |
NucleoSpin DNA Forensic columns, buffers, collection tubes (2 mL), liquid proteinase K, reducing agent TCEP |
Température ambiante (18 à 25°C) | |
Technologie à membrane de silice | |
Binding capacity: 7 μg | |
ADN génomique | |
Isolement de l’ADN des échantillons médico-légaux | |
1-3 μg (from buccal swabs) |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : At least 1 year
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Informations supplémentaires
- NucleoSpin DNA Forensic (10)
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H413-Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: guanidium thiocyanate, 2-propanol, guanidium hydrochloride,ethanol, proteinasek