Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Blood L
Kit complet avec colonnes midi à membrane en silice pour une purification rapide à moyenne échelle de l’ADN génomique à partir d’échantillons sanguins et biologiques.
202.00€ - 744.00€
Spécification
Couleur | White band |
---|---|
Concentration | 200 à 500 ng/μl |
Contenu et stockage | Colonnes : 4°C ; autres composants : Température ambiante (18 à 25°C) |
Format | Midi Spin Column |
Isolation Technology | Technologie à membrane de silice |
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15340195
|
Macherey-Nagel™
740954.24 |
24 préparations |
202.00€
24 préparations |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15845224
|
Macherey-Nagel™
740954.100 |
100 préparations |
744.00€
100 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
NucleoSpin™ Blood L
- ADN prêt à l’emploi en moins de 60 minutes
- Élimination complète des inhibiteurs de la PCR
- Rendements d’ADN élevés et homogènes
- Convient au sang total (sang humain ou animal, frais ou congelé)
- ADN issu de sang total traité par citrate, EDTA, héparine, CPDA
- ADN provenant du sérum, du plasma, de la couche leucocyto-plaquettaire, des plaquettes, des fluides organiques (par exemple, liquide amniotique)
- ADN issu de cellules de culture
- Applications types en aval : PCR, transfert Southern, réactions enzymatiques
Spécification
White band | |
Colonnes : 4°C ; autres composants : Température ambiante (18 à 25°C) | |
Technologie à membrane de silice | |
Binding capacity: 250 μg | |
ADN génomique | |
Purification à l’échelle moyenne de l’ADN à partir du sang | |
A260/A280 : 1,6 - 1,9 | |
60 min/prep |
200 à 500 ng/μl | |
Midi Spin Column | |
Cultures cellulaires, Sang total | |
Volume d’élution : 120 à 200 μl | |
Centrifugeuse | |
NucleoSpin Blood L Columns with Collection Tubes, Collection Tubes (15 mL), buffers, Proteinase K | |
0,2 à 2 ml de sang, 2 x 107 cellules | |
40 - 60 μg (2 mL whole blood) |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : Up to 1 year
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Proteinase k, propan-2-ol, guanidine hydrochloride, ethanol