Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 Kit Plasmid
Conçu pour la purification manuelle ou automatisée à grande échelle d’ADN plasmide à nombre de copies élevé issu d’E. Coli sur plaque de format 96 puits. Le kit Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 Plasmid est un kit ultra-rapide et simple d’utilisation regroupant plaques de base et accessoires, tampons et RNase A pour une commodité optimale.
1385.00€ - 5855.00€
Spécification
Format | Plaque à 96 puits |
---|---|
Type d’échantillon | Culture d’E. coli |
Volume d’élution | Volume d’élution : 75 à 150 μl |
Type de produit final | ADN plasmide de qualité séquençage |
À utiliser avec (équipement) | Instruments de manipulation de liquides |
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12857321
|
Macherey-Nagel™
740625.24 |
24 x 96 préparations | NucleoSpin Plasmid Filter Plate (24), NucleoSpin Plasmid Binding Plate (24), MN Wash Plate (24), Culture plate with Gas-permeable Foil (24), Elution Plate with Self-adhering Foil (24), RNase A (6x60mg), Resuspension Buffer A1 (6x150mL), Lysis Buffer A2 (6x150mL), Neutralization Buffer A3 (6x200mL), Wash Buffer AW (6x400mL), Wash Buffer A4 Concentrate (6x200mL), Elution Buffer AE (6x125mL) |
5855.00€
2304 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12830741
|
Macherey-Nagel™
740625.4 |
4 x 96 préparations | NucleoSpin Plasmid Filter Plate (4), NucleoSpin Plasmid Binding Plate (4), MN Wash Plate (4), Culture plate with Gas-permeable Foil (4), Elution Plate with Self-adhering Foil (4), RNase A (60mg), Resuspension Buffer A1 (150mL), Lysis Buffer A2 (150mL), Neutralization Buffer A3 (200mL), Wash Buffer AW (400mL), Wash Buffer A4 (Concentrate) (200mL), Elution Buffer AE (125mL) |
1385.00€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Les kits NucleoSpin™ 96 Plasmid permettent l’isolement à haut débit d’ADN plasmide de qualité séquençage issu d’E. coli. Le format de plaque à 96 puits éprouvé permet une automatisation facile sur les instruments courants de manipulation de liquides ou un traitement manuel. Jusqu’à 96 échantillons peuvent être traités simultanément, généralement en moins de 45 minutes. Utilisations : isolement de plasmides à nombre élevé de copies, purification de cosmides et applications fiables en aval, telles que clonage, séquençage, PCR, transformation et analyse de restriction.
- Isolement parallèle de l’ADN plasmide, permettant un gain de temps
- Capacité de traitement : jusqu’à 5 mil de culture bactérienne
- Plaque de filtration à 96 puits pour une filtration pratique des lysats bactériens
- Pour le traitement manuel ou automatisé sous vide ou par centrifugation
- La plaque de lavage innovante MN limite le risque de contamination croisée
- A260/A280 : 1,70–1,85 ; Capacité de liaison : 20 μg
Spécification
Plaque à 96 puits | |
Volume d’élution : 75 à 150 μl | |
Instruments de manipulation de liquides | |
Kit NucleoSpin™ 96 Plasmid | |
1 à 5 ml | |
4–6μg plasmid per 1mL E. coli culture Maximum plasmid size: <15 kbp |
Culture d’E. coli | |
ADN plasmide de qualité séquençage | |
Traitement manuel et automatisé sous vide ou par centrifugation | |
1 kit | |
Preparation time: 45 min. / plate |
Sécurité et traitement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), dodecyl sulfate,sodium salt / guanidine hydrochloride, 2