Learn More
Macherey-Nagel Bioanalysis™ NucleoSpin™ 8 Trace, 8‐Well Kit
Isolation of DNA from forensic samples in flexible 8‐well strip format.
378.00€ - 1605.00€
Spécification
Contenu et stockage | 18°C à 25°C |
---|---|
Format | Barrette de 8 puits |
À utiliser avec (application) | Isolement de l’ADN |
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12708552
|
Macherey-Nagel Bioanalysis™
740722.1 |
96 préparations |
378.00€
96 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12830276
|
Macherey-Nagel Bioanalysis™
740722.5 |
480 préparations |
1605.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Lysis is achieved by incubation of samples in a solution containing chaotropic ions in the presence of proteinase K. If subsequent separation of the lysate from the sample material is difficult, the lysate can be separated from the forensic material under vacuum or centrifugation by use of the NucleoSpin™ Trace filter plate (not included in the kits). Appropriate conditions for binding of DNA to the silica membrane in the NucleoSpin™ Trace binding strip/binding plate are created by addition of isopropanol to the lysate. The binding process is reversible and specific to nucleic acids. Contaminants are removed by two washing steps with ethanolic buffer. Pure genomic DNA is finally eluted under low ionic strength conditions in a slightly alkaline elution buffer.Typically yields of 1 to 2 μg genomic DNA can be purified from buccal swabs. The final concentration of eluted DNA is 10 to 20 ng/μL (depending on elution buffer volume). Typically, A260/280 is 1.8 to 1.9. The obtained DNA can be used directly as template for PCR.
Kit components
NucleoSpin™ Trace binding strips, MN wash plates, MN square well blocks, rack with tube strips, cap strips, self-adhering foil, buffers, proteinase K. NucleoSpin™ 8 Trace - NucleoSpin™ Trace binding plates, MN wash plates, MN square well blocks, racks with tube strips, cap strips, buffers, proteinase K.
- Suitable for manual and automated processing, processing possible under vacuum or by centrifugation
- 8 well strip format
- Typical yield: 1 to 2 μg DNA from buccal swabs
- Elution volume: 50 to 100 μL
- Silica membrane technology
- No use of organic solvents
- Highly pure nucleic acids suitable for all common downstream applications
- Preparation time: 30 min/8 strip
- Binding capacity: 20 μg
Spécification
18°C à 25°C | |
Barrette de 8 puits | |
Isolement de l’ADN |
Sécurité et traitement
- NucleoSpin 8 Trace (12x8)
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: proteinase K