Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC Nucleosil™ Standard C8
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 6,50 % ; Taille de pores : 120 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
554.00€ - 580.00€
Spécification
Chimie pour les colonnes | Octyl |
---|---|
Format de colonne | Colonne analytique |
Réticulation | Octyl |
À utiliser avec | Pour les applications de HPLC, GC, TLC, SPE |
Type de fonctionnalité / d’interaction | Hydrophobe |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10144841
|
Macherey-Nagel™
720071.40 |
125 mm | 4 mm |
554.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10206461
|
Macherey-Nagel™
720214.46 |
150 mm | 4,6 mm |
580.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
Octyl | |
Octyl | |
Hydrophobe | |
5800 psi (400 bars) | |
Sphérique | |
2 à 8 | |
1 de chaque | |
350 m²/g | |
L7 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse | |
HPLC analytique |
Colonne analytique | |
Pour les applications de HPLC, GC, TLC, SPE | |
Oui | |
Acétonitrile / eau | |
3 μm | |
120 Å | |
Acétonitrile / eau | |
60°C | |
C8 | |
6,50% | |
No | |
Colonne EC |