Learn More
Macherey-Nagel™ Pré-colonnes CC Nucleosil™ SB
Marque: Macherey-Nagel™ 721885.40
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
10 % | |
5 μm | |
100Å | |
Pré-colonnes HPLC CC | |
NUCLEOSIL™ SB | |
Phosphate diammonique | |
Ammonium quaternaire | |
HPLC | |
Sphérique | |
Échange d’ions |
2 à 8 | |
8 mm | |
∽ 1 Meq/g | |
4 mm | |
Phosphate diammonique | |
Silice | |
Colonne de protection | |
HPLC | |
Oui | |
L14 |