Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne Nucleosil™ Amino (NH2) analyse des glucides, 10 μm, 4 mm x 250 mm
Format de colonne : Colonne analytique ;Phase de colonne : Phase inverse, phase normale, échange d’ions, HILIC
Marque: Macherey-Nagel™ 720905.40
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Colonne analytique | |
2 ml/min | |
250 mm | |
Acétonitrile / eau | |
10 μm | |
1/boîte | |
60°C | |
Amino (NH2) | |
Mode mixte | |
Phase inverse, phase normale, échange d’ions, HILIC |
4 mm | |
Séparation des mono et disaccharides | |
5800 psi (400 bar) | |
Sphérique | |
2 à 8 | |
Acétonitrile / eau | |
L8 | |
Silice | |
Non | |
Colonne EC HPLC |