Learn More
Macherey-Nagel™ Pré-colonnes 50-5 SiOH HPLC CC Nucleosil™
Marque: Macherey-Nagel™ 721600.40
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
2 à 8 | |
8 mm | |
400 bar | |
4 mm | |
n-heptane | |
Silice | |
HPLC | |
Sphérique | |
L3 |
5 μm | |
50Å | |
Pré-colonnes HPLC CC | |
NUCLEOSIL™ SiOH | |
n-heptane | |
Pré-colonne | |
HPLC | |
Oui |