Learn More
Macherey-Nagel™ Précolonnes 100-5 NH2-RP HPLC CC Nucleosil™
Marque: Macherey-Nagel™ 721605.40RP
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
3,5% | |
5 μm | |
100Å | |
4 mm | |
Acétonitrile/eau | |
Silice | |
Colonne de protection | |
HPLC | |
Oui | |
L8 |
2 à 8 | |
8 mm | |
Pré-colonnes HPLC CC | |
NUCLEOSIL™ NH2-RP | |
Acétonitrile/eau | |
Amino | |
HPLC | |
Sphérique | |
Échange d’ions hydrophobes et faibles |