Learn More
Macherey-Nagel™ Pré-colonnes HPLC CC Nucleosil™ 100-5 CN
Marque: Macherey-Nagel™ 721604.40
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
5 % | |
5 μm | |
100Å | |
4 mm | |
n-heptane | |
Silice | |
Colonne de protection | |
HPLC | |
Oui | |
L10 |
2 à 8 | |
8 mm | |
Pré-colonnes HPLC CC | |
NUCLEOSIL™ CN | |
n-heptane | |
Cyano | |
HPLC | |
Sphérique | |
Hydrophobe, p-p |