Learn More
Macherey-Nagel™ Pré-colonnes CC HPLC Nucleosil™ 100-5 C18 Nautilus
Marque: Macherey-Nagel™ 721140.40
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
16 % | |
5 μm | |
100Å | |
4 mm | |
Acétonitrile / eau | |
Silice | |
Colonne de protection | |
Sphérique | |
Oui |
2 à 8 | |
8 mm | |
Pré-colonnes HPLC CC | |
NUCLEOSIL™ C18 Nautilus | |
Acétonitrile / eau | |
Octadécyl | |
HPLC | |
Oui | |
L60 |