Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC Nucleosil™ SA acide sulfonique échange d’ions, 10 μm, 4,6 mm x 250 mm
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 6,50 % ; Taille de pores : 100 Å ; Phase de colonne : Échange d’ions
Marque: Macherey-Nagel™ 720028.46
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Acide benzylsulfonique | |
Acide benzylsulfonique | |
Échange d’ions forts | |
250 mm | |
0,15 M (NH4)2HPO4 | |
10 μm | |
100 Å | |
0,15 M (NH4)2HPO4 | |
60°C | |
Acide sulfonique | |
6,50% | |
Non | |
Colonne EC HPLC |
Colonne analytique | |
4,6 mm | |
Cation | |
5800 psi (400 bar) | |
Sphérique | |
2 à 8 | |
1/boîte | |
350 m²/g | |
L9 | |
Silice | |
Échange d’ions | |
Échange d’ions |