Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC Nucleosil™ Amino (NH2) en mode mixte, 10 μm, 4,6 mm x 250 mm
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 3,50 % ; Taille de pores : 100 Å ; Phase de colonne : Phase inverse, phase normale, échange d’ions, HILIC
Marque: Macherey-Nagel™ 720025.46
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Amino | |
Amino | |
Chromatographie en phase inverse et normale | |
Oui | |
5800 psi (400 bars) | |
Sphérique | |
2 à 8 | |
1/boîte | |
350 m²/g | |
L8 | |
Silice | |
Mode mixte | |
Phase inverse, phase normale, échange d’ions, HILIC |
Colonne analytique | |
4,6 mm | |
interactions polaires, interactions hydrophobes et faibles interactions échangeuses d’ions | |
250 mm | |
n-heptane | |
10 μm | |
100 Å | |
n-heptane | |
60°C | |
Amino (NH2) | |
3,50% | |
No | |
Colonne EC |